Tisk…
Příslušenství aparatury vakuové filtrace, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
10464103 10471101 10471700 10477600 10477601
WHAT10464103EA 3750 CZK
WHAT10464103 514-0373 514-0684 514-0121 514-0122
Příslušenství aparatury vakuové filtrace, Whatman™
Manifoldy
Vakuová a tlaková pumpa: Pro použití v oblastech kontroly mikrobiologické kvality, analýzách, medicíně a výrobní technologii. Pumpa se používá na čerpání plynů, odběr vzorků (dokonce i kapalin ve vakuu) a vyprázdnění nádob.
  • model AC
  • bezkontaminační čerpání vzduchu, plynů a par
  • velmi tichý a bezproblémový chod
  • vybavena tlačítkem thermo a standardní pojistkou
  • membránová pumpa bez obsahu oleje
  • Výkon m³/h: 3,6 L/min, vakuum: <100 mbar absolutní, tlak: 4 bar, hmotnost: 11 kg
Wittova láhev: Pro sběr filtrátu ve vložené nádobě. Borosilikátová láhev, 100×16More Product Information