4-Bromo-2-chloroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A17859.09
A17859.18
A17859.30
A17859.09EA
1480
CZK
A17859.09
A17859.18
A17859.30
4-Bromo-2-chloroaniline ≥98%
4-Bromo-2-chloroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 38762-41-3
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 3117740
Vzorec:
C₆H₅BrClN Bod varu: 264 °C (1013 hPa) Bod tání: 68…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007660 CAS číslo: 38762-41-3 EINECS: 254-118-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |