4-Bromo-2-chloroaniline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
167480100
167480500
ACRO167480100EA
1510
CZK
ACRO167480100
ACRO167480500
4-Bromo-2-chloroaniline 99%
4-Bromo-2-chloroaniline
Vzorec:
C₆H₅BrClN Bod varu: 264 °C (1013 hPa) Bod tání: 67…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007660 CAS číslo: 38762-41-3 EINECS: 254-118-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 70 °C |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...