Tisk…
4-Bromo-2,6-dichloroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14884.14 A14884.22
A14884.14EA 2110 CZK
A14884.14 A14884.22
4-Bromo-2,6-dichloroaniline ≥98%
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Purity: 98% CAS No.: 697-88-1 Molecular Formula: C6H4BrCl2N Formula Weight: 240.92 Melting Point: 85-88° Beilstein Reference: 2089687
Vzorec: C₆H₄BrCl₂N
MW: 240.91
Bod varu: 290
Bod tání: 85…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025162
CAS číslo: 697-88-1
EINECS: 211-809-5