Tisk…
2-Bromo-4-chloroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L03808.14 L03808.06
L03808.14EA 6630 CZK
L03808.14 L03808.06
2-Bromo-4-chloroaniline ≥98%
2-Bromo-4-chloroaniline
Purity: 98% CAS No.: 873-38-1 Molecular Formula: C6H5BrClN Formula Weight: 206.47 Odour: Characteristic Melting Point: 63-68° Boiling Point: 127°/20mm Beilstein Reference: 2802563 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041313
Vzorec: C₆H₅BrClN
Bod varu: 127 °C (20 mmHg)
Bod tání: 63…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041313
CAS číslo: 873-38-1
EINECS: 212-837-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III