1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19570.06
A19570.14
A19570.06EA
707
CZK
A19570.06
A19570.14
1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene ≥98%
1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 1996-29-8
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 70-72°/11mm
Beilstein Reference: 2081083
MDL No.: MFCD00079708
Vzorec:
C₆H₃BrClF Bod varu: 70…72 °C (11 mmHg) Hustota: 1,678 Bod vzplanutí: 92 °C (197 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00079708 CAS číslo: 1996-29-8 |