1-Bromo-3-chloro-4-fluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
A19782.06
A19782.14
A19782.22
A19782.06EA
1410
CZK
A19782.06
A19782.14
A19782.22
1-Bromo-3-chloro-4-fluorobenzene ≥98%
1-Bromo-3-chloro-4-fluorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 60811-21-4
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 2206652
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00051794
Vzorec:
C₆H₃BrClF MW: 209,44 g/mol Bod varu: 188…190 °C Hustota: 1,727 Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051794 CAS číslo: 60811-21-4 EINECS: 405-580-2 UN: 3082 ADR: 9,III |