1-Bromo-4-chlorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Bromochlorobenzene
A12160.0B
A12160.22
A12160.30
A12160.0BEA
3850
CZK
A12160.0B
A12160.22
A12160.30
1-Bromo-4-chlorobenzene ≥98%
1-Bromo-4-chlorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 106-39-8
Molecular Formula: C6H4BrCl
Formula Weight: 191.46
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₄BrCl MW: 191.45 Bod varu: 196 °C Bod tání: 63…67 °C Hustota: 1.651 Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000600 CAS číslo: 106-39-8 EINECS: 203-392-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |