Tisk…
1-Bromo-4-chlorobenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
106830010 106835000 106830500 106831000
ACRO106830010EA 3550 CZK
ACRO106830010 ACRO106835000 ACRO106830500 ACRO106831000
1-Bromo-4-chlorobenzene 99%
1-Bromo-4-chlorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrCl
Bod varu: 196 °C (760 mmHg)
Bod tání: 64…67 °C
Hustota: 1,651 g/cm³
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000600
CAS číslo: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %