Tisk…
1-Bromo-3-chlorobenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
154200250 154201000
ACRO154200250EA 964 CZK
ACRO154200250 ACRO154201000
1-Bromo-3-chlorobenzene 99%
1-Bromo-3-chlorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrCl
Bod varu: 196 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,63 g/cm³
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000568
CAS číslo: 108-37-2
EINECS: 203-575-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5760 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure