1-Bromo-3,5-dichlorobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Dichlorobromobenzene
331900250
331900050
ACRO331900250EA
1900
CZK
ACRO331900250
ACRO331900050
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene 98%
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrCl₂ MW: 225.9 Bod varu: 232 °C Bod tání: 74…77 °C Bod vzplanutí: >110 °C |
MDL Number:
MFCD00000584 CAS číslo: 19752-55-7 EINECS: 243-270-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 74 to 77 °C |
GC | ≥97.5 % |