4-Bromo-1,2-dichlorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
A10314.06
A10314.14
A10314.22
A10314.06EA
838
CZK
A10314.06
A10314.14
A10314.22
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene ≥98%
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 18282-59-2
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Flash Point: 87°(188°F)
Melting Point: 22-25°
Boiling Point: 140-142°/30mm
Beilstein Reference: 1635735
MDL No.: MFCD00040849
Vzorec:
C₆H₃BrCl₂ MW: 225.9 Bod varu: 140…142 °C (30 mmHg) Bod tání: 22…25 °C Hustota: 1.781 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040849 CAS číslo: 18282-59-2 EINECS: 242-160-6 |