Tisk…
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
269810250 269811000
ACRO269810250EA 2070 CZK
ACRO269810250 ACRO269811000
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene 98+%
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrCl₂
MW: 225.9
Bod varu: 140…142 °C (30 mmHg)
Bod tání: 23…24 °C
MDL Number: MFCD00040849
CAS číslo: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6
UN: 2810
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5986 to 1.6006 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %