Tisk…
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1,3-dichlorobenzene
L11062.06 L11062.14
L11062.06EA 1450 CZK
L11062.06 L11062.14
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene ≥97%
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Purity: 97% CAS No.: 19393-92-1 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 59-62° Boiling Point: 241-243° Beilstein Reference: 1681054 MDL No.: MFCD00000574
Vzorec: C₆H₃BrCl₂
MW: 225.9
Bod varu: 241…243 °C
Bod tání: 59…62 °C
Hustota: 2.077 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000574
CAS číslo: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6