2-Bromo-1,4-dichlorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12056.06
A12056.14
A12056.06EA
1100
CZK
A12056.06
A12056.14
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene ≥98%
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 1435-50-3
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₃BrCl₂ Bod varu: 118…120 °C (20 mmHg) Bod tání: 32…36 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00018505 CAS číslo: 1435-50-3 EINECS: 215-859-9 |