Tisk…
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Dichlorobromobenzene
A12298.06 A12298.14 A12298.22
A12298.06EA 1420 CZK
A12298.06 A12298.14 A12298.22
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene ≥98%
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 1193-72-2 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Melting Point: 26-27° Boiling Point: 235° MDL No.: MFCD00018333
Vzorec: C₆H₃BrCl₂
MW: 225.9
Bod varu: 235 °C
Bod tání: 26…27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018333
CAS číslo: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6