1-Bromo-2,3-dichlorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B21904.14
B21904.22
B21904.14EA
1410
CZK
B21904.14
B21904.22
1-Bromo-2,3-dichlorobenzene ≥98%
1-Bromo-2,3-dichlorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 56961-77-4
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 243°
MDL No.: MFCD00000536
Vzorec:
C₆H₃BrCl₂ Bod varu: 243 °C Bod tání: 56…60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000536 CAS číslo: 56961-77-4 EINECS: 260-476-2 |