Tisk…
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18914.14 A18914.22
A18914.14EA 1830 CZK
A18914.14 A18914.22
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid ≥98%
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 16534-12-6 Molecular Formula: C7H5BrO4 Formula Weight: 233.02 Melting Point: 268-272° Beilstein Reference: 2368265
Vzorec: C₇H₅BrO₄
Bod tání: 268…272 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002513
CAS číslo: 16534-12-6
EINECS: 240-606-4