5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18230.06
A18230.14
A18230.06EA
1030
CZK
A18230.06
A18230.14
5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid ≥98%
5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 7355-22-8
Molecular Formula: C7H5BrO4
Formula Weight: 233.02
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 2967526
Vzorec:
C₇H₅BrO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002452 CAS číslo: 7355-22-8 EINECS: 230-881-9 |