3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
B23790.06
B23790.14
B23790.06EA
2420
CZK
B23790.06
B23790.14
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 14348-40-4
Molecular Formula: C7H3Br3O3
Formula Weight: 374.81
Melting Point: 144-149°
Beilstein Reference: 2844497
Vzorec:
C₇H₃Br₃O₃ Bod varu: 396 °C (1013 hPa) Bod tání: 144…149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00055557 CAS číslo: 14348-40-4 |