Tisk…
5-Bromosalicylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
162140500 162142500
ACRO162140500EA 1960 CZK
ACRO162140500 ACRO162142500
5-Bromosalicylic acid 98%
5-Bromosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₃
MW: 217,02 g/mol
Bod varu: 334 °C (1013 hPa)
Bod tání: 162…166 °C
MDL Number: MFCD00002455
CAS číslo: 89-55-4
EINECS: 201-917-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 172 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥96.0 %