Tisk…
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B21338.09 B21338.18
B21338.09EA 1460 CZK
B21338.09 B21338.18
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 14348-41-5 Molecular Formula: C7H5BrO3 Formula Weight: 217.02 Melting Point: 176-178° MDL No.: MFCD00017547
Vzorec: C₇H₅BrO₃
Bod tání: 176…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017547
CAS číslo: 14348-41-5
EINECS: 238-299-7