Tisk…
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18361.14 A18361.22
A18361.14EA 2050 CZK
A18361.14 A18361.22
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 3337-62-0 Molecular Formula: C7H4Br2O3 Formula Weight: 295.93 Melting Point: 269-273° Beilstein Reference: 2416147
Vzorec: C₇H₄Br₂O₃
Bod varu: 365 °C (1013 hPa)
Bod tání: 269…273 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002548
CAS číslo: 3337-62-0
EINECS: 222-075-0