Tisk…
5-Bromoanthranilic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
305620050 305620250
ACRO305620050EA 1550 CZK
ACRO305620050 ACRO305620250
5-Bromoanthranilic acid 97%
5-Bromoanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod varu: 342 °C (1013 hPa)
Bod tání: 218…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007823
CAS číslo: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01389
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %