Tisk…
Zařízení pro vakuovou filtraci, série GV 025 a GV 100, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
10443000 10443100
514-0118EA 40450 CZK
514-0118 514-0119
Zařízení pro vakuovou filtraci, série GV 025 a GV 100, Whatman™
Baňky Baňky filtrační
Vakuové filtrační jednotky z borosilikátového skla se silikonovým uzávěrem.
  • chemicky odolné k většině vodných a organických roztoků
  • odolné ke kyselinám a louhům
  • autoklávovatelné a mohou být sterilizovány suchým teplem při 180 °C
  • lze používat až při 200 °C
Aplikace: potraviny, nápoje, farmaceutický a kosmetický průmysl, voda a odpadní voda, analytika residuí a analýzy částic, kontaminační testy, mirobiologické, biochemické a hydrobiologické detekce, radiochemické testy, analýzy částic v citlivých oblastech elektroniky, letectví a vesmírného cestování.
POM, thread RD14 hose connection. Glass material. Silicone cap material. PTFE and silicone seals. Stainless steel, PTFE coated sieve. Borosilicate glass upper and lower parts. Borosilicate glass flask. Glass D2 Frit. Aluminum and stainless steel clamps.