Tisk…
4-Bromobenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: p-Bromobenzoic Acid
148700250 148701000 148705000
ACRO148700250EA 1460 CZK
ACRO148700250 ACRO148701000 ACRO148705000
4-Bromobenzoic acid 97%
4-Bromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 251…256 °C
Hustota: 1,894 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002529
CAS číslo: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Merck Index: 13,01392
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 251 to 257 °C
HPLC ≥96.0 %