Tisk…
3-Bromobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: m-Bromobenzoic Acid
A12606.14 A12606.22
A12606.14EA 1340 CZK
A12606.14 A12606.22
3-Bromobenzoic acid ≥98%
3-Bromobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 585-76-2 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Melting Point: 153-157° Beilstein Reference: 2041792
Vzorec: C₇H₅BrO₂
MW: 201.02
Bod varu: 308
Bod tání: 153…157 °C
Hustota: 1.948
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002487
CAS číslo: 585-76-2
EINECS: 209-562-3