Tisk…
3-Bromobenzoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
181350250 181350050 181351000
ACRO181350250EA 1520 CZK
ACRO181350250 ACRO181350050 ACRO181351000
3-Bromobenzoic acid 99%
3-Bromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Bod varu: 308 °C (1013 hPa)
Bod tání: 154…158 °C
Hustota: 1,845 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002487
CAS číslo: 585-76-2
EINECS: 209-562-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %