Tisk…
2-Bromobenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
160080250 160081000
ACRO160080250EA 1170 CZK
ACRO160080250 ACRO160081000
2-Bromobenzoic acid 97%
2-Bromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 146…151 °C
Hustota: 1,929 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: ≥ 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002402
CAS číslo: 88-65-3
EINECS: 201-848-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 150 °C
HPLC ≥96.0 %
Fines ≤8.5 % (< 0.5 cm)