Tisk…
4-Bromobenzonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
106710100 106710500
ACRO106710100EA 1330 CZK
ACRO106710100 ACRO106710500
4-Bromobenzonitrile 98%
4-Bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrN
Bod varu: 235…237 °C (760 mmHg)
Bod tání: 111…114 °C
Hustota: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001811
CAS číslo: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥97.5 %