Tisk…
3-Bromobenzonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13317.09 A13317.18 A13317.30
A13317.09EA 1690 CZK
A13317.09 A13317.18 A13317.30
3-Bromobenzonitrile ≥99%
3-Bromobenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 6952-59-6 Molecular Formula: C7H4BrN Formula Weight: 182.03 Flash Point: 113°(235°F) Melting Point: 37-41° Boiling Point: 224-226° Beilstein Reference: 1858942 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001796
Vzorec: C₇H₄BrN
Bod varu: 224…226 °C
Bod tání: 37…41 °C
Hustota: 1,562
Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001796
CAS číslo: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III