Tisk…
3-Bromobenzonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
106700100 106700025 106701000
ACRO106700100EA 2020 CZK
ACRO106700100 ACRO106700025 ACRO106701000
3-Bromobenzonitrile 99%
3-Bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrN
Bod varu: 225 °C (760 mmHg)
Bod tání: 37…41 °C
Hustota: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001796
CAS číslo: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥98.5 %