Tisk…
Kohouty byret, boční
Dodavatel: Brand
81167 81248 81927
BRND81167EA 1040 CZK
BRND81167 BRND81248 BRND81927
Kohouty byret, boční
Kohoutky
Borosilikátové sklo 5,4, hnědé.
  • Vyměnitelný klíč
  • Se skleněným nebo PTFE klíčem
  • Klíč s přídržným zařízením
Kryt na kohout se špičkou byrety a kladívkem.