Tisk…
Kohouty byrety, boční nebo přímé
Dodavatel: Brand
82120 82121 82122 82170 82220 82221 82222
BRND82120EA 1420 CZK
BRND82120 BRND82121 BRND82122 BRND82170 BRND82220 BRND82221 BRND82222
Kohouty byrety, boční nebo přímé
Kohoutky
Borosilikátové sklo 3.3.
  • vyměnitelný ventil
  • ventil s retenčním zařízením
  • boční nebo přímý jehlový ventil je k dispozici
Kryt ventilu s přesnou špičkou byrety, PTFE ventil s PP víkem.