Tisk…
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12780.06 A12780.14 A12780.22
A12780.06EA 1280 CZK
A12780.06 A12780.14 A12780.22
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 97%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 1948512
Vzorec: C₇H₄Br₂O₂
Bod tání: 179…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016980
CAS číslo: 2973-77-5
EINECS: 221-017-1