3,5-Dibromosalicylaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
A13729.09
A13729.18
A13729.09EA
2300
CZK
A13729.09
A13729.18
3,5-Dibromosalicylaldehyde ≥98%
3,5-Dibromosalicylaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 90-59-5
Molecular Formula: C7H4Br2O2
Formula Weight: 279.93
Melting Point: 81-84°
Beilstein Reference: 1424739
Merck Reference: 14,3027
MDL No.: MFCD00003318
Vzorec:
C₇H₄Br₂O₂ Bod varu: 261 °C (1013 hPa) Bod tání: 81…84 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003318 CAS číslo: 90-59-5 EINECS: 202-003-4 Merck Index: 14,3027 |