Tisk…
3,5-Dibromosalicylaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
153400250 153401000
ACRO153400250EA 4490 CZK
ACRO153400250 ACRO153401000
3,5-Dibromosalicylaldehyde 98%
3,5-Dibromosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄Br₂O₂
Bod varu: 261 °C (1013 hPa)
Bod tání: 80…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003318
CAS číslo: 90-59-5
EINECS: 202-003-4
Merck Index: 13,03052
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %