6-Bromoveratraldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A13591.06
A13591.14
A13591.22
A13591.06EA
1980
CZK
A13591.06
A13591.14
A13591.22
6-Bromoveratraldehyde ≥97%
6-Bromoveratraldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 5392-10-9
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 2052355
Vzorec:
C₉H₉BrO₃ Bod varu: 300 °C (1013 hPa) Bod tání: 147…152 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003301 CAS číslo: 5392-10-9 EINECS: 226-390-4 |