Tisk…
VWR®, Carboys, Wide Neck, HDPE
Dodavatel: VWR Collection
216-0615EA 3290 CZK
216-0615 216-0621 216-0622 216-0628 216-0629 216-0634 216-0635 216-0642
VWR®, Carboys, Wide Neck, HDPE
Láhve Demižóny
HDPE.
  • univerzální technologie uzávěrů poskytuje flexibilitu ve volbě vyměnitelných spojek
  • varianta s extra širokým hrdlem pro ještě jednodušší plnění a čištění
  • technologie Smart Barb umožňuje kanystr doplnit o vyměnitelný kohoutek pro vypouštění
HDPE kanystry VWR® jsou vyvinuty se zohledněním požadavků koncových uživatelů. Ergonomicky tvarované tělo kanystru spolu s univerzálními VWR® uzávěry. Umožňujei snadné čištění a používání. Kanystr je vyroben z HDPE, který je více odolný proti poškrábání a má lepší chemickou stabilitu než ostatní kanystry. Z tohoto důvody jsou tyto kanystry vhodné pro použití na roztoky většiny pufrů a činidel stejně jako na práškové a pevné materiály. Kanystry obsahují designové prvky, které usnadňují držení a manipulaci s kanystrem při zvedání, plnění a vyprazdňování, zatímco univerzální VWR® uzávěry zajišťují vyměnitelné a těsné spojení. Designové prvky kanystru zahrnují držadla jak na vrchní, tak na spodní části kanystru, snadno čitelnou vyraženou stupnici a vylisovanou značku pro identifikaci materiálu kanystru. 20 litrový a 40 litrový kanystr je rovněž dostupný s extra širokým hrdlem pro ještě snazší plnění a čištění.