Tisk…
Láhve VERAL, čiré nebo hnědé sklo, bez šroubovacího uzávěru
Dodavatel: RIXIUS
1-0401-0050-28 1-0400-0500-28 1-0400-1000-28 1-0400-0100-28 1-0400-0200-28 1-0400-0250-28 1-0400005028PP 1-0401-0250-28 1-0401-0060-28 1-0401-0150-28 1-0401-0100-28 1-0401-0500-28 1-0401-1000-28 1-0401003028AD 1-0400-0030-28 1-0401-0200-28
RIXI1-0401-0050-28EA 6710 CZK
RIXI1-0401-0050-28 215-2859 215-2860 215-2855 215-2857 215-2858 215-2854 215-2866 215-2862 215-2864 215-2863 215-2867 215-2868 215-3606 RIXI1-0400-0030-28 215-4420
Láhve VERAL, čiré nebo hnědé sklo, bez šroubovacího uzávěru
Láhve Láhve skleněné
Čiré nebo hnědé sklo, se závitem.
  • Dobré chemické a fyzikální vlastnosti
  • Pro použití v aplikacích bez vysokého tepelného zatížení
  • Uzávěry objednávejte samostatně
Láhve lehce zabalené. Vynikající pro odběr, skladování a přepravu kapalin. Hnědá barva pro ochranu materiálu citlivého na světlo.