Tisk…
5-Bromo-o-anisaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
A19396.14 A19396.22
A19396.14EA 656 CZK
A19396.14 A19396.22
5-Bromo-o-anisaldehyde ≥98%
5-Bromo-o-anisaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 25016-01-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 508840
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Bod varu: 269 °C (1013 hPa)
Bod tání: 114…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003347
CAS číslo: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3