Tisk…
5-Bromo-o-anisaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
167520250 167520050 167521000
ACRO167520250EA 1500 CZK
ACRO167520250 ACRO167520050 ACRO167521000
5-Bromo-o-anisaldehyde 99%
5-Bromo-o-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Bod varu: 269 °C (1013 hPa)
Bod tání: 115…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003347
CAS číslo: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥98.5 %