Tisk…
3-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
A15274.06 A15274.14
A15274.06EA 996 CZK
A15274.06 A15274.14
3-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
3-Bromo-p-anisaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 34841-06-0 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 49-53° Boiling Point: 108-110°/1mm MDL No.: MFCD00016599
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Bod varu: 108…110 °C (1 mmHg)
Bod tání: 49…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016599
CAS číslo: 34841-06-0
EINECS: 252-241-8