Tisk…
4-Bromobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A14237.22 A14237.14 A14237.36
A14237.22EA 5500 CZK
A14237.22 A14237.14 A14237.36
4-Bromobenzaldehyde ≥98%
4-Bromobenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 1122-91-4 Molecular Formula: C7H5BrO Formula Weight: 185.03 Flash Point: 108°(226°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 66-68°/2mm Beilstein Reference: 507100 MDL No.: MFCD00003377
Vzorec: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Bod varu: 66…68 °C (2 mmHg)
Bod tání: 55…58 °C
Hustota: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C (226 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003377
CAS číslo: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0