Tisk…

4-Bromobenzaldehyde 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

106670250 106671000 106675000
ACRO106670250EA 2490 CZK
ACRO106670250 ACRO106671000 ACRO106675000
4-Bromobenzaldehyde 99%
4-Bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO
Bod varu: 244 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55…58 °C
Hustota: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003377
CAS číslo: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR