Tisk…
3-Bromobenzaldehyde 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
106660250 106661000
ACRO106660250EA 1290 CZK
ACRO106660250 ACRO106661000
3-Bromobenzaldehyde 96%
3-Bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Bod varu: 229 °C (1013 hPa)
Bod tání: 18…21 °C
Hustota: 1,58 g/cm³
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003345
CAS číslo: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5920 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %