5-Bromosalicylaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
A11917.14
A11917.22
A11917.36
A11917.14EA
1140
CZK
A11917.14
A11917.22
A11917.36
5-Bromosalicylaldehyde ≥98%
5-Bromosalicylaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 1761-61-1
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Melting Point: 103-106°
Beilstein Reference: 774710
Vzorec:
C₇H₅BrO₂ Bod tání: 103…106 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003330 CAS číslo: 1761-61-1 EINECS: 217-167-2 |