Tisk…
2-Bromobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: o-Bromobenzaldehyde
A15065.14 A15065.22 A15065.36
A15065.14EA 2270 CZK
A15065.14 A15065.22 A15065.36
2-Bromobenzaldehyde ≥98%
2-Bromobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 6630-33-7 Molecular Formula: C7H5BrO Formula Weight: 185.03 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5960 Odour: Characteristic Melting Point: 18-21° Boiling Point: 228-230° Beilstein Reference: 636132 MDL No.: MFCD00003300
Vzorec: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Bod varu: 228…230 °C
Bod tání: 18…21 °C
Hustota: 1,597
Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003300
CAS číslo: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2