Tisk…
2-Bromobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: o-Bromobenzaldehyde
106650100 106650250 106651000
ACRO106650100EA 2530 CZK
ACRO106650100 ACRO106650250 ACRO106651000
2-Bromobenzaldehyde 97%
2-Bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Bod varu: 230 °C (760 mmHg)
Bod tání: 21…22 °C
Hustota: 1,58 g/cm³
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003300
CAS číslo: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5950 to 1.5970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %