Brombenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Phenylbromide, Phenyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01786.0005
8.01786.0250
8.01786.1000
8.01786.0005EA
766
CZK
8.01786.0005
8.01786.0250
8.01786.1000
Brombenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Brombenzen
Vzorec:
C₆H₅Br Bod varu: 155 °C (1013 hPa) Bod tání: –31 °C Hustota: 1,495 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 51 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000055 CAS číslo: 108-86-1 EINECS: 203-623-8 UN: 2514 ADR: 3,III Merck Index: 13,01390 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 4 g/l (20 °C) |
Melting Point | -31 °C |
Molar Mass | 157 g/mol |
Boiling Point | 156 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 51 °C |
Refractive Index | 1.5602 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.5 - 2.5 %(V) |
Density | 1.49 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 565 °C |
Saturation concentration | 26 g/m3 (20 °C) Air |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |